2,6-Difluoronicotinic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Difluoropyridine-3-carboxylic acid
PC9294-25G PC9294-5G PC9294-100G
APOSPC9294-25GEA 176 EUR
APOSPC9294-25G APOSPC9294-5G APOSPC9294-100G
2,6-Difluoronicotinic acid 96%
2,6-Difluoronicotinic acid
Formule: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159.0900 g/mol
Smeltpunt: 165…167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08064047
CAS nummer: 171178-50-0