2-Fluoro-3-methoxybenzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9295-25G PC9295-5G PC9295-100G
APOSPC9295-25GEA 138 EUR
APOSPC9295-25G APOSPC9295-5G APOSPC9295-100G
2-Fluoro-3-methoxybenzoic acid 99%
2-Fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇FO₃
Smeltpunt: 157…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179621
CAS nummer: 137654-20-7