Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9300-25G PC9300-5G PC9300-100G
APOSPC9300-25GEA 205 EUR
APOSPC9300-25G APOSPC9300-5G APOSPC9300-100G
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate 97%
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate
Formule: C₃F₉O₉S₃Yb
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200261
CAS nummer: 54761-04-5
UN: 3261
ADR: 8,II