4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9307-25G PC9307-5G
APOSPC9307-25GEA 512 EUR
APOSPC9307-25G APOSPC9307-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₃IN
MW: 297.0158 g/mol
Smeltpunt: 92…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458134
CAS nummer: 161320-00-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III