4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9310-10G PC9310-50G
APOSPC9310-10GEA 177 EUR
APOSPC9310-10G APOSPC9310-50G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid, Technical Grade
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₆F₃NO₄
MW: 273.16 g/mol
Smeltpunt: 245 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00219848
CAS nummer: 175203-86-8