4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9326-1G PC9326-25G PC9326-5G
APOSPC9326-1GEA 117 EUR
APOSPC9326-1G APOSPC9326-25G APOSPC9326-5G
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 98%
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃NS
Kookpunt: 224…225 °C
Dichtheid: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190129
CAS nummer: 128273-56-3
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable