4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-((4-Fluorobenzyl)oxy)-3-methoxybenzaldehyde
PC9333-10G PC9333-1G PC9333-5G
APOSPC9333-10GEA 762 EUR
APOSPC9333-10G APOSPC9333-1G APOSPC9333-5G
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde 97%
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde
Formule: C₁₅H₁₃FO₃
Smeltpunt: 80…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00202628
CAS nummer: 321432-05-7