3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarbohydrazide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9334-1G PC9334-500MG PC9334-5G
APOSPC9334-1GEA 277 EUR
APOSPC9334-1G APOSPC9334-500MG APOSPC9334-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarbohydrazide 97%
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarbohydrazide
Formule: C₁₂H₁₁FN₂O₂S
Smeltpunt: 107…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00215161
CAS nummer: 338751-50-1