(2,6-Difluorophenyl)acetyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9335-1G PC9335-5G PC9335-25G
APOSPC9335-1GEA 92.1 EUR
APOSPC9335-1G APOSPC9335-5G APOSPC9335-25G
(2,6-Difluorophenyl)acetyl chloride
(2,6-Difluorophenyl)acetyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424718
CAS nummer: 116622-90-3
UN: 1760
ADR: 8,III