{2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazol-5-yl}methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9337-1G PC9337-250MG
APOSPC9337-1GEA 444 EUR
APOSPC9337-1G APOSPC9337-250MG
{2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazol-5-yl}methanol 97%
{2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazol-5-yl}methanol
Formule: C₁₂H₁₃FN₂OS
Smeltpunt: 124…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00215148
CAS nummer: 338422-40-5