2-(3,4-Difluorophenyl)indole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9342-10G PC9342-1G PC9342-5G
APOSPC9342-10GEA 730 EUR
APOSPC9342-10G APOSPC9342-1G APOSPC9342-5G
2-(3,4-Difluorophenyl)indole 97%
2-(3,4-Difluorophenyl)indole
Formule: C₁₄H₉F₂N
Smeltpunt: 170…173 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 68290-36-8