2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9343-1G PC9343-5G
APOSPC9343-1GEA 132 EUR
APOSPC9343-1G APOSPC9343-5G
2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole 96%
2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole
Formule: C₈H₃F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00792418
CAS nummer: 135132-34-2