3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9345-5G PC9345-1G PC9345-10G
APOSPC9345-5GEA 22 EUR
APOSPC9345-5G APOSPC9345-1G APOSPC9345-10G
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BClFO₂
Smeltpunt: 255…260 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00051800
CAS nummer: 144432-85-9