3-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9346-10G PC9346-1G PC9346-5G
APOSPC9346-10GEA 805 EUR
APOSPC9346-10G APOSPC9346-1G APOSPC9346-5G
3-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₆FNO₅S
Smeltpunt: 159…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00214992
CAS nummer: 303152-17-2