2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9349-1G PC9349-500MG
APOSPC9349-1GEA 568 EUR
APOSPC9349-1G APOSPC9349-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₆H₁₂FNO₂
Smeltpunt: 139…141 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01315828
CAS nummer: 338416-70-9