Ethyl-2-fluoropropionate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoropropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-fluoropropionate
PC9352-100G PC9352-25G PC9352-5G
APOSPC9352-100GEA 101 EUR
APOSPC9352-100G APOSPC9352-25G APOSPC9352-5G
Ethyl-2-fluoropropionate 97%
Ethyl-2-fluoropropionate
Formule: C₅H₉FO₂
MW: 120.12 g/mol
Kookpunt: 121…125 °C
Dichtheid: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 30 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320801
CAS nummer: 349-43-9
UN: 3272
ADR: 3 III