2-(4-Fluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3,5-Dioxo-2-(4-fluorophenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
PC9353-1G PC9353-5G
APOSPC9353-1GEA 287 EUR
APOSPC9353-1G APOSPC9353-5G
2-(4-Fluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile 97%
2-(4-Fluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
Formule: C₁₀H₅FN₄O₂
Smeltpunt: 242…244 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00794272
CAS nummer: 338982-40-4