2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9354-100G PC9354-10G PC9354-1G
APOSPC9354-100GEA 337 EUR
APOSPC9354-100G APOSPC9354-10G APOSPC9354-1G
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Formule: C₇H₈ClF₃N₂
Smeltpunt: 220 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00102619
CAS nummer: 3107-34-4