1-(4-Fluorophenyl)-2-{[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]sulphanyl}-1-ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4'-Fluoro-2-[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-ylthio]acetophenone
PC9357-1G PC9357-500MG PC9357-5G
APOSPC9357-1GEA 537 EUR
APOSPC9357-1G APOSPC9357-500MG APOSPC9357-5G
1-(4-Fluorophenyl)-2-{[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]sulphanyl}-1-ethanone
1-(4-Fluorophenyl)-2-{[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]sulphanyl}-1-ethanone
Formule: C₁₃H₁₃FN₂O₂S
MW: 280.32 g/mol
Smeltpunt: 121…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00215160
CAS nummer: 338422-62-1