4-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9360-1G PC9360-5G
APOSPC9360-1GEA 228 EUR
APOSPC9360-1G APOSPC9360-5G
4-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 97%
4-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile
Formule: C₁₁H₆FNO₂
Smeltpunt: 210…212 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00139244
CAS nummer: 50691-04-8