4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(4-Fluorophenylthio)aniline
PC9366-1G PC9366-500MG PC9366-5G
APOSPC9366-1GEA 271 EUR
APOSPC9366-1G APOSPC9366-500MG APOSPC9366-5G
4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline 97%
4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline
Formule: C₁₂H₁₀FNS
Smeltpunt: 60…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172068
CAS nummer: 24900-69-4