5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-[(4-Fluoropheny)lthio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
PC9368-1G PC9368-500MG
APOSPC9368-1GEA 513 EUR
APOSPC9368-1G APOSPC9368-500MG
5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₈F₄N₂OS
Smeltpunt: 61…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01935982
CAS nummer: 321848-46-8