[5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-(4-Fluorophenylthio)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC9370-1G PC9370-500MG PC9370-5G
APOSPC9370-1GEA 537 EUR
APOSPC9370-1G APOSPC9370-500MG APOSPC9370-5G
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formule: C₁₂H₁₀F₄N₂OS
Smeltpunt: 66…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172648
CAS nummer: 318239-65-5