2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-3-methylbutanoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9372-1G PC9372-5G
APOSPC9372-1GEA 184 EUR
APOSPC9372-1G APOSPC9372-5G
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-3-methylbutanoic acid 97%
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-3-methylbutanoic acid
Formule: C₁₁H₁₄FNO₄S
Smeltpunt: 159…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00664351
CAS nummer: 250714-79-5