2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(4-Fluorobenzenesulphamido)-4-methylpentanoic acid
PC9373-1G PC9373-500MG PC9373-5G
APOSPC9373-1GEA 219 EUR
APOSPC9373-1G APOSPC9373-500MG APOSPC9373-5G
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid 97%
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid
Formule: C₁₂H₁₆FNO₄S
MW: 289.33 g/mol
Smeltpunt: 124…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172812
CAS nummer: 251097-25-3