1-(4-Fluorophenylsulphonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9380-1G PC9380-5G PC9380-250MG
APOSPC9380-1GEA 49.7 EUR
APOSPC9380-1G APOSPC9380-5G APOSPC9380-250MG
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₂FNO₄S
Smeltpunt: 96…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172808
CAS nummer: 251096-96-5