2-Hydrazino-2-oxo-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9382-1G PC9382-500MG PC9382-5G
APOSPC9382-1GEA 277 EUR
APOSPC9382-1G APOSPC9382-500MG APOSPC9382-5G
2-Hydrazino-2-oxo-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
2-Hydrazino-2-oxo-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Formule: C₉H₈F₃N₃O₃
Smeltpunt: 215…217 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173093
CAS nummer: 338405-24-6