2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9385-1G PC9385-500MG PC9385-5G
APOSPC9385-1GEA 277 EUR
APOSPC9385-1G APOSPC9385-500MG APOSPC9385-5G
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid 97%
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid
Formule: C₁₀H₉F₃N₂O₂
Smeltpunt: 204…208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01935986
CAS nummer: 338982-13-1