Methyl-2-amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9389-1G PC9389-500MG
APOSPC9389-1GEA 608 EUR
APOSPC9389-1G APOSPC9389-500MG
Methyl-2-amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine 97%
Methyl-2-amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine
Formule: C₁₅H₁₃ClF₃N₃O₂S
Smeltpunt: 149…151 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00180791
CAS nummer: 321430-29-9