Methyl-3-amino-1-cyano-4-fluoro-1-phenyl-1H-indene-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9390-1G PC9390-500MG PC9390-5G
APOSPC9390-1GEA 408 EUR
APOSPC9390-1G APOSPC9390-500MG APOSPC9390-5G
Methyl-3-amino-1-cyano-4-fluoro-1-phenyl-1H-indene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-1-cyano-4-fluoro-1-phenyl-1H-indene-2-carboxylate
Formule: C₁₈H₁₃FN₂O₂
Smeltpunt: 154…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00232259
CAS nummer: 339010-38-7