5-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9393-1G PC9393-5G
APOSPC9393-1GEA 24.6 EUR
APOSPC9393-1G APOSPC9393-5G
5-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
5-Fluoro-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₅FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00792438
CAS nummer: 1977-72-6