2-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene
PC9396-10G PC9396-25G PC9396-5G
APOSPC9396-10GEA 27.8 EUR
APOSPC9396-10G APOSPC9396-25G APOSPC9396-5G
2-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
2-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
Formule: C₇H₃BrF₄
Kookpunt: 161…162 °C
Dichtheid: 1,753 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094041
CAS nummer: 351003-21-9