Methyl-5-cyano-1,6-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-4-methyl-6-pyridazinone-3-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9404-1G PC9404-500MG
APOSPC9404-1GEA 804 EUR
APOSPC9404-1G APOSPC9404-500MG
Methyl-5-cyano-1,6-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-4-methyl-6-pyridazinone-3-carboxylate 97%
Methyl-5-cyano-1,6-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-4-methyl-6-pyridazinone-3-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₀FN₃O₃
Smeltpunt: 163…165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01315976
CAS nummer: 339018-13-2