3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9405-1G PC9405-5G
APOSPC9405-1GEA 176 EUR
APOSPC9405-1G APOSPC9405-5G
3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole 95+%
3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₀H₆ClF₃N₂O
Smeltpunt: 34…35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084969
CAS nummer: 175205-63-7
UN: 3261
ADR: 8,III