2-Amino-4,6-difluorophenol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9412-1G PC9412-250MG
APOSPC9412-1GEA 228 EUR
APOSPC9412-1G APOSPC9412-250MG
2-Amino-4,6-difluorophenol 95+%
2-Amino-4,6-difluorophenol
Formule: C₆H₅F₂NO
MW: 145.1068 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862077
CAS nummer: 133788-83-7