Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzoate
PC9414-1G PC9414-250MG
APOSPC9414-1GEA 386 EUR
APOSPC9414-1G APOSPC9414-250MG
Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate 97%
Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate
Formule: C₁₄H₁₀FNO₅
Smeltpunt: 101…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00138765
CAS nummer: 320417-11-6