Methyl-2-{[4-formyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]sulphanyl}benzenecarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-[(2-Methoxycarbonyl)phenylthio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole4-carboxaldehyde
PC9415-1G PC9415-500MG
APOSPC9415-1GEA 804 EUR
APOSPC9415-1G APOSPC9415-500MG
Methyl-2-{[4-formyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]sulphanyl}benzenecarboxylate 97%
Methyl-2-{[4-formyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Formule: C₁₄H₁₁F₃N₂O₃S
Smeltpunt: 158…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00140853
CAS nummer: 321553-50-8