Methyl-4-hydroxy-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9416-1G PC9416-250MG
APOSPC9416-1GEA 257 EUR
APOSPC9416-1G APOSPC9416-250MG
Methyl-4-hydroxy-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 97%
Methyl-4-hydroxy-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Formule: C₁₃H₉F₃N₂O₄
Smeltpunt: 119…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00141006
CAS nummer: 121582-55-6