Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9424-10G PC9424-1G PC9424-5G
APOSPC9424-10GEA 549 EUR
APOSPC9424-10G APOSPC9424-1G APOSPC9424-5G
Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate
Formule: C₁₂H₁₃F₃N₂O₄
Smeltpunt: 81…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00793100
CAS nummer: 339101-25-6