2',6'-Dibromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9425-1G PC9425-500MG
APOSPC9425-1GEA 232 EUR
APOSPC9425-1G APOSPC9425-500MG
2',6'-Dibromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
2',6'-Dibromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formule: C₉H₆Br₂F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094553
CAS nummer: 544716-06-5