(4-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9429-1G PC9429-5G PC9429-10G
APOSPC9429-1GEA 22 EUR
APOSPC9429-1G APOSPC9429-5G APOSPC9429-10G
(4-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
(4-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115861
CAS nummer: 883500-51-4