[1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9434-1G PC9434-250MG
APOSPC9434-1GEA 263 EUR
APOSPC9434-1G APOSPC9434-250MG
[1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formule: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Smeltpunt: 80…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172652
CAS nummer: 318469-22-6