[1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9436-1G PC9436-500MG PC9436-5G
APOSPC9436-1GEA 537 EUR
APOSPC9436-1G APOSPC9436-500MG APOSPC9436-5G
[1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formule: C₁₂H₁₁F₃N₂OS
Smeltpunt: 45…46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172634
CAS nummer: 318239-51-9