3-Amino-4-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Amino-4-fluorobenzoic Acid
PC9442-5G PC9442-100G PC9442-25G
APOSPC9442-5GEA 22 EUR
APOSPC9442-5G APOSPC9442-100G APOSPC9442-25G
3-Amino-4-fluorobenzoic acid
3-Amino-4-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₆FNO₂
Smeltpunt: 182…183 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00130055
CAS nummer: 2365-85-7
EINECS: 219-122-2