Methyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9443-1G PC9443-500MG PC9443-5G
APOSPC9443-1GEA 156 EUR
APOSPC9443-1G APOSPC9443-500MG APOSPC9443-5G
Methyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylate
Formule: C₁₄H₁₁F₃O₃S
Smeltpunt: 60…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00202083
CAS nummer: 343375-98-4