(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9447-10G PC9447-100G PC9447-25G
APOSPC9447-10GEA 46.8 EUR
APOSPC9447-10G APOSPC9447-100G APOSPC9447-25G
(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095402
CAS nummer: 194240-75-0