2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxiranecarboxamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9448-1G PC9448-500MG PC9448-5G
APOSPC9448-1GEA 277 EUR
APOSPC9448-1G APOSPC9448-500MG APOSPC9448-5G
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxiranecarboxamide 97%
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxiranecarboxamide
Formule: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Smeltpunt: 62…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00232083
CAS nummer: 338424-38-7