7-Fluoroindole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC9454-1G
PC9454-5G
PC9454-25G
APOSPC9454-1GEA
23.4
EUR
APOSPC9454-1G
APOSPC9454-5G
APOSPC9454-25G
7-Fluoroindole 98%
7-Fluoroindole
Formule:
C₈H₆FN Smeltpunt: 60…65 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD01074502 CAS nummer: 387-44-0 |