2,3-Difluoro-6-nitroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Amino-2,3-difluoro-6-nitrobenzene
PC9457-100G PC9457-25G PC9457-5G
APOSPC9457-100GEA 99.3 EUR
APOSPC9457-100G APOSPC9457-25G APOSPC9457-5G
2,3-Difluoro-6-nitroaniline 97%
2,3-Difluoro-6-nitroaniline
Formule: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174.11 g/mol
Smeltpunt: 114…118 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00233313
CAS nummer: 211693-73-1