1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
PC9458-1G PC9458-5G
APOSPC9458-1GEA 22 EUR
APOSPC9458-1G APOSPC9458-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 98%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₅F₃N₂O₂
Smeltpunt: 200…204 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01936005
CAS nummer: 113100-53-1